Kluczowe dokumenty
Z251860
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #15
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 580311
metody
LPLC: suitable
dopasowywanie
Ace-Thred for #15
Opis ogólny
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)