Kluczowe dokumenty
Z219789
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)