Kluczowe dokumenty
Z189944
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Straight, top diam. 75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 723505
śr. górna
75 mm
Opis ogólny
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)