Kluczowe dokumenty
Z189707
Sigma-Aldrich
Sleeves for dry box glove and sleeve assembly
straight sleeves, neoprene, port size 6 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
neoprene
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
rozmiar otworu
6 in.
Opakowanie
Package includes 2 sleeves, wrist rings, and springs.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1