Z188735
Wheaton sample vials
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
18 - 400
śr. × wys.
21 mm × 71 mm
pojemność
16 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 18-400
Opis ogólny
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z188735-1PAK | 4061837617225 |