Z181102
Ace pressure tube
bushing type, Front seal, capacity ~35 mL, L × O.D. 17.8 cm × 25.4 mm
Synonim(y):
Przewody wysokociśnieniowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
bushing type Front seal
graduations: no
internal thread
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8648-07
dł. × śr. zewn.
17.8 cm × 25.4 mm
pojemność
~35 mL
Średnica
25.4 mm
dopasowywanie
Ace-Thred for #15
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For pressure work, the "Front seal" bushing is recommended (allows O-ring to sit at narrow neck of tube, below the threads). "Back seal" bushing can also be used, if preferred (allows O-ring to sit on top of the tube against cap).
Replacement FETFE O-rings:
Front Seal:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Back Seal:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z181102-1EA | 4061832348391 |