Kluczowe dokumenty
Z180084
Supelco
Ace large chromatography column
I.D. × L 50 mm × 1,200 mm, capacity 2.35 L
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
klasa czystości
for chromatography
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 582058
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
50 mm × 1,200 mm
pojemność
2.35 L
Opis ogólny
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)