Kluczowe dokumenty
Z179965
Supelco
Stainless steel tubing adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 580912
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Use with end-fitting adapter to connect tubing to M-M columns. Thread is 1/4-28 to 1.5mm O.D. extension.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)