Z174491
Kolba odbieralnika o pojemności 50 ml do aparatu do destylacji krótkodystansowej
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50
50 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174491-1EA | 4061832110110 |