Kluczowe dokumenty
Z171387
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 25 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
2 in.
Właściwości
needle bevel tip
producent / nazwa handlowa
VICI 050023
pojemność
25 μL
dł. igły
2 in.
Opis ogólny
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)