Key Documents
Z155861
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
Właściwości
graduations
wys. × śr. zewn.
117 mm × 95 mm
pojemność
500 mL
masa
16 oz
Opis ogólny
Standard-weight, spun SS, with handle.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)