Kluczowe dokumenty
Z107395
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 19/22, glass stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiały
glass stopcock
Połączenie
joint: ST/NS19/22
Opis ogólny
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)