Z102253
Aldrich® septum-inlet adapter with side-arm
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Opis ogólny
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)