Kluczowe dokumenty
WHAAV125EORG
Whatman® Autovial syringeless filters
autovial 12 syringeless filter, glass prefilter, PTFE, 0.2 μm, 50/pk
Synonim(y):
jednostki filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable (121°C for 20 minutes)
cap: no
disposable
graduations
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman AV125EORG
Whatman Article No. 28421433 (US reference)
pojemność
12 mL
powierzchnia filtracyjna
3.0 cm2
rozmiar
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
male outlet (Slip-tip)
Opis ogólny
Whatman® Autovial Syringeless Filters
Autovial syringeless filters are preassembled filtration devices for removing particulates from samples. They replace syringe-coupled filtration devices with single, disposable units.
Autovial devices are comprised of two parts: a graduated filter barrel and a plunger. The proven design features an integral filter, built-in air purge and a support stand that protects the recessed slip-luer tip. They are available in a 5 mL and 12 mL volume capacity.
The Autovial filter is selected according to membrane compatibility with the sample. In practice, the sample is poured into the 5 mL or 12 mL capacity filter barrel. The plunger is inserted into the barrel until the bottom is securely in place; there is a gap of air between the sample and plunger. Then, the tip of the Autovial is placed into the mouth of an autosampler vial or container and the plunger compressed. Filtration begins immediately and, as the plunger is compressed until it reaches the bottom, the membrane is purged with air for maximum sample recovery. For direct instrument injection, a needle is placed on the Autovial slip-luer outlet.
Zastosowanie
Membrany Autovial są dostępne do różnych zastosowań:
  • Octan celulozy (CA): membrana o niskim niespecyficznym wiązaniu białek i wysokiej obciążalności dla roztworów biologicznych.
  • Mikrofibra szklana (GMF): filtr wgłębny do próbek w roztworach wodnych lub organicznych
  • Nylon (NYL): do próbek wodnych i organicznych w zakresie pH od 3 do 10
  • Polieterosulfon (PES): membrana o niskim niespecyficznym wiązaniu białek do próbek w roztworach wodnych
  • Polipropylen (PP): membrana hydrofobowa. Odporna na szeroki zakres rozpuszczalników organicznych
  • Politetrafluoroetylen (PTFE): Membrana PTFE dla próbek zawierających > 50% rozpuszczalnika organicznego
  • Polifluorek winylidenu (PVDF): membrana o niskim niespecyficznym wiązaniu białek do próbek w roztworach wodnych i/lub rozpuszczalnikach organicznych
Cechy i korzyści
Cechy i korzyści:
  • Pojedyncza jednostka oszczędza czas. Nie wymaga montażu - łatwiejsze ładowanie
  • Wybór mediów filtracyjnych. Kompatybilny z szerokim zakresem typów próbek
  • Idealny do próbek niebezpiecznych. Samodzielne urządzenie eliminuje ryzyko wyskoczenia filtra
  • Wbudowany przedmuch powietrza maksymalizuje odzysk próbki
  • Dostępna opcja sterylna w celu zachowania integralności próbki
  • Unikalna konstrukcja filtra wstępnego dla próbek trudnych do filtrowania (brak filtra wstępnego w Autovial 5 i wybranych Autovial 12)
  • Wybór filtrów wstępnych z włókna szklanego lub polipropylenu
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Autovial is a trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)