WHA7188004
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z746096, membrane filters, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, diam. 47 mm
Materiały
plain white
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7188-004
Whatman Article No. 28420752 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.8 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)