WHA7182002
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z745944, membrane filters, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Materiały
plain white
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7182-002
Whatman Article No. 28420734 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.2 μm
Cechy i korzyści
- Wąski rozkład wielkości porów dla lepszego wychwytywania i analizy powierzchni.
- Niski poziom substancji ekstrahowalnych w celu zapewnienia integralności próbki.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)