Kluczowe dokumenty
WHA69052504
Whatman® GD/X syringe filters
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pkg of 1500 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z745553, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pkg of 1500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6905-2504
Whatman Article No. 28420560 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe z membraną z polieterosulfonu (PES), odpowiednie do roztworów surowicy, osocza i hodowli tkankowych. Filtry strzykawkowe Whatman GD/X to filtry o wysokiej lepkości, które zawierają filtr wstępny umożliwiający filtrację lepkich, gęstych lub w inny sposób trudnych do filtrowania materiałów o wysokiej zawartości ciał stałych, takich jak próbki do analizy środowiska i żywności. Filtr wstępny zawiera wysokowydajny stos filtracyjny ze szkła borokrzemianowego, który zatrzymuje drobne cząstki o wielkości do 0,7 μm, umożliwiając trudną filtrację próbek przy użyciu mniejszej siły ręcznej. Zmniejsza potrzebę stosowania wielu filtrów strzykawkowych, przetwarzając od trzech do siedmiu razy większą objętość próbki niż filtry strzykawkowe bez filtrów wstępnych. Filtry można sterylizować w autoklawie.
Cechy i korzyści
  • Niejałowe filtry strzykawkowe Whatman GD/X łączą w sobie polipropylenową obudowę, wysokowydajne media do filtracji wstępnej Whatman GMF 150 i GF/F oraz jeden z następujących materiałów membranowych:
  • Polieterosulfon (PES) do hodowli surowicy, osocza i tkanek
  • Polifluorek winylidenu (PVDF) do HPLC
  • Octan celulozy do roztworów biologicznych
  • Mikrofibra ze szkła borokrzemianowego
Przydatność
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)