Kluczowe dokumenty
WHA68099233
Whatman® Anotop® IC and LC syringe filter
Anotop 10 IC Syringe Filter, pore size 0.2 μm, polypropylene housing
Synonim(y):
Whatman filter, Z759724, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
alumina based membrane (Anopore)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-9233
Whatman Article No. 28420423 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
20 μL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Whatman Anotop IC and LC syringe filters are specifically designed for the preparation of samples for subsequent ion chromatography and HPLC analysis. These devices ensure very low levels of anion leaching for ion chromatography testing.
Applications: Ion chromatography sample preparation, HPLC sample preparation
Features and Benefits
  • 10 mm diameter syringe filters
  • 25 mm diameter syringe filters
  • Each batch certified for IC
  • Enhanced consistency of analytical results
  • Extended column life
  • Certified and guaranteed low levels of anion leaching for improved results
Cechy i korzyści
  • Każda partia jest certyfikowana pod kątem niskiego poziomu wymywania anionów podczas filtracji w chromatografii jonowej (IC).
  • Filtruje duże cząstki stałe, wydłużając żywotność kolumny i zwiększając rozdzielczość pików
  • Wąski rozkład wielkości porów i kapilarna struktura porów zapewniają spójne wyniki z filtra strzykawkowego
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)