Kluczowe dokumenty
WHA67920404
Whatman® Puradisc 4 syringe filters
Puradisc 4 syringe filter, 0.45 μm, PVDF, 500/pk
Synonim(y):
Z672815, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Whatman 6792-0404
Whatman Article No. 28420340 (US reference)
Średnica
4 mm
powierzchnia filtracyjna
0.2 cm2
pojemność
≤2 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Zastosowanie
  • Biomedical filtration
  • Sterilization filtration
  • HPLC sample preparation
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)