WHA67246004
Whatman® Polycap GW encapsulated filter for ground water samples
Polycap GW 75, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Z754293
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 6724-6004
Whatman Article No. 28420230 (US reference)
Średnica
75 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
The US Environmental Protection Agency (EPA) and local Departments for Environmental Protection protocols specify filtering ground water samples with a 0.45 μm filter when analyzing dissolved or suspended metals (EPA Method 3005). Specifically designed with field sampling in mind, the Whatman Polycap Ground Water sampling capsule can be used as a convenient in-line filter unit.
Features and Benefits
Applications: Filter ground water samples before dissolved metal analysis
Features and Benefits
- Connects directly to outlet of a sampling pump
- Easy to use
- Filtration membrane is encapsulated in durable polypropylene housing
- Also available in 1.0 μm and 5.0 μm filters, as required by US and regional EPA test methods
- Large surface area optimized to provide at least 600 cm2 of effective filtration area to ensure rapid sample collection
- Housing components thermally fused (no glues, adhesives, metals, epoxies or extraneous materials)
- Suitable for filtration procedure outlined in EPA Method 3005 for ground water analysis
- Stepped hose barb fittings allow for connection with various size tubings
- Lot number printed on each unit for traceability
Applications: Filter ground water samples before dissolved metal analysis
Cechy i korzyści
- Złączki ze stopniowanym króćcem umożliwiają podłączenie bezpośrednio do wylotu pompy próbkującej z rurkami o różnych rozmiarach.
- Efektywna powierzchnia filtracji 600 cm² zapewnia szybkie pobieranie próbek
- Filtry PES w termicznie stapianej obudowie eliminują zanieczyszczenie próbki, które może pochodzić z klejów, spoiw, metali, żywic epoksydowych lub materiałów obcych.
- Numer partii wydrukowany na każdej jednostce w celu zapewnienia identyfikowalności wspiera stosowanie w regulowanych metodach pobierania próbek w terenie, takich jak metoda EPA 3005 do analizy wód gruntowych
- Dobrze nadaje się do pobierania próbek wody gruntowej jako filtr rozpuszczonych metali
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)