Kluczowe dokumenty
WHA67131651
Whatman® PolyVENT and Sterivent intregal filters
PolyVENT 16, inlet 1/4 to 3/8 inch SB, outlet 1/4 to 3/8 inch SB
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744026, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6713-1651
Whatman Article No. 28420171 (US reference)
Średnica
16 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
inlet 1/4 to 3/8 inch SB
outlet 1/4 to 3/8 inch SB
Opis ogólny
Filtry dyskowe Whatman PolyVENT firmy Cytiva to zintegrowane filtry odpowietrzające, które działają dwukierunkowo, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do pojemników, takich jak zbiorniki fermentacyjne podczas inkubacji.
Filtr odpowietrzający Whatman PolyVENT
Opróżnianie lub napełnianie inkubatorów, zbiorników fermentacyjnych i innych zbiorników wymaga filtra odpowietrzającego, który może zapobiec zanieczyszczeniu bakteryjnemu. Dzięki zintegrowanej membranie filtracyjnej PTFE, Whatman PolyVENT działa jako przemysłowy filtr powietrza do sterylizacji* gazów wchodzących do bioreaktorów, takich jak zbiorniki fermentacyjne.
Cechy i korzyści
  • Hydrofobowe filtry powietrza PTFE 0,2 µm są idealnym przemysłowym materiałem filtrującym powietrze.
  • Zatwierdzone dla 50 cykli autoklawu parowego; kompatybilne z tlenkiem etylenu (EtO)
  • Możliwość testowania za pomocą testu przebicia wody (WBT) lub testu punktu pęcherzykowego
  • Przechodzi testy bezpieczeństwa biologicznego USP klasy VI dla tworzyw sztucznych
  • Produkowane w pomieszczeniach czystych
  • Obszar filtracji 500, 1000 i 2000 cm² do obsługi szeregu zastosowań wentylacyjnych
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)