Kluczowe dokumenty
WHA3454651
Whatman® cellulose chromatography papers
54 SFC Roll, W × L 1.5 in. × 300 ft
Synonim(y):
bibuła, membrany celulozowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
cellulose membrane
roll
klasa czystości
for chromatography
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 3454-651
Whatman Article No. 28419385 (US reference)
Parametry
1.8 cm/hr speed
180mm/30 min flow rate
szer. × dł.
1.5 in. × 300 ft
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
54 Rolka do chromatografii celulozowej SFC to utwardzany papier 0,18 do rutynowej chromatografii. Cienki (0,18 mm) utwardzany papier o dużej prędkości (180 mm/30 min.) i rozdzielczości od dobrej do dobrej. Zalecany do rutynowej chromatografii. Wysoka wytrzymałość na mokro.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The