Kluczowe dokumenty
WHA3002-9159
Whatman® cellulose chromatography papers
2 Chr, W × L (10 mm) (150 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
2 Chr
szer. × dł.
(10 mm) (150 mm)
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Arkusze do chromatografii celulozowej klasy 2 Chr to papier o grubości 0,18 mm do zastosowań wymagających wyższej rozdzielczości. Grubość 0,18 mm. Szybkość przepływu 115 mm/30 min. Wolniejszy niż 1 Chr do zastosowań o wyższej rozdzielczości. Gładka powierzchnia. Szczególnie zalecany do skanowania optycznego lub radiometrycznego.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)