Kluczowe dokumenty
WHA20010200
Whatman® Anotop® IC and LC syringe filter
Anotop 10 LC Syringe Filter, pore size 0.2 μm, polypropylene housing
Synonim(y):
Whatman filter, Z759694, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
alumina based membrane (Anopore)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2001-0200
Whatman Article No. 28418655 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
20 μL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
Luer (lock)
Opis ogólny
Whatman Anotop IC and LC syringe filters are specifically designed for the preparation of samples for subsequent ion chromatography and HPLC analysis. These devices ensure very low levels of anion leaching for ion chromatography testing.
Applications: Ion chromatography sample preparation, HPLC sample preparation
Features and Benefits
  • 10 mm diameter syringe filters
  • 25 mm diameter syringe filters
  • Each batch certified for IC
  • Enhanced consistency of analytical results
  • Extended column life
  • Certified and guaranteed low levels of anion leaching for improved results
Cechy i korzyści
  • Filtr strzykawkowy usuwa cząstki stałe, które mogą powodować uszkodzenia, wydłużając żywotność kolumny.
  • Niski poziom substancji ekstrahowalnych pochłaniających promieniowanie UV dla spójnego przygotowania próbek HPLC
  • Nieorganiczna membrana aluminiowa Anopore filtruje szeroki zakres rozpuszczalników
  • Wysoka precyzja wielkości porów dzięki kapilarnej strukturze porów
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)