WHA1950207
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 115 mL , reservoir, diam. 70 mm
Synonim(y):
Z753238
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
glass microfiber
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 1950-207
Whatman Article No. 28418634 (US reference)
pojemność
115 mL , reservoir
115 mL
Średnica
70 mm
śr. filtra
70 mm
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)