WHA185305050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 50 mm diam
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 50 mm, pack of 50
Materiały
circles
quartz
Właściwości
binder: no
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 1853-050-50
Średnica
50 mm
grubość
430 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman QM-H firmy Cytiva to filtr z czystego włókna kwarcowego przeznaczony do badania kwaśnych gazów, kominów, spalin i aerozoli. Whatman QM-H ma niską zawartość metali ciężkich, więc dobrze nadaje się do analizy metali ciężkich.
Cechy i korzyści
- Wysoka stabilność do 900°C
- Wysoka skuteczność filtracji
- Brak spoiwa
- Minimalna reaktywność ze składnikami biologicznymi lub chemicznymi
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)