Kluczowe dokumenty
WHA1823010
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 10 mm diam
Synonim(y):
Z740977, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/D, diam. 10 mm
Materiały
borosilicate glass
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1823-010
Whatman Article No. 28418405 (US reference)
Średnica
10 mm
grubość
0.67 mm
wielkość porów
2.7 μm
Opis ogólny
Cytiva′s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders.
Fine membrane prefilter benefits
Whatman Grade GF/D from Cytiva′s business is a membrane prefilter that provides protection for membranes with fine retention. The filter can be used with Whatman Grade GF/B filters to provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Cechy i korzyści
  • Gruby materiał filtracyjny dla zwiększonej pojemności
  • Nominalna retencja cząstek 2,7 µm
  • Może być używany jako dokładny wstępny filtr membranowy
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)