Kluczowe dokumenty
WHA1541110
Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 541
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241679, filter papers, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1541-110
Whatman Article No. 28418236 (US reference)
Parametry
34 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
110 mm
grubość
155 μm
popiół
≤0.006%
wielkość porów
22 μm (Particle retention)
gramatura
82 g/m2
Opis ogólny
Utwardzana kwasem celulozowa bibuła filtracyjna Whatman klasy 541 firmy Cytiva charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na mokro, wysoką odpornością chemiczną i dużą nominalną retencją cząstek w celu szybkiej filtracji analitycznej.
Wraz z szybką bibułą filtracyjną klasy 541, utwardzana, bezpopiołowa gama produktów firmy Cytiva obejmuje bibułę ogólnego zastosowania klasy 540 i 542 do zatrzymywania drobnych cząstek. Wszystkie trzy gatunki bibuły są odpowiednie do stosowania w analizie grawimetrycznej z silnymi kwasami i próbkami alkalicznymi.
Zastosowanie
Utwardzona bezpopiołowa bibuła filtracyjna jest zalecana do szybkiej filtracji galaretowatego osadu do analizy grawimetrycznej w silnie kwaśnym lub alkalicznym roztworze. Zastosowania bibuły klasy 541 obejmują
  • Zastosowanie jako filtr do żywności dla zwierząt do określania zawartości błonnika
  • Oznaczanie zawartości żelatyny w mleku i śmietanie
  • Ilościowe oznaczanie chlorków w cemencie, a także chlorków i fosforu w węglu i koksie
Cechy i korzyści
  • Wysoka wytrzymałość na mokro
  • Wysoka odporność chemiczna na zawiesiny silnych kwasów i zasad
  • Zatrzymywanie galaretowatego osadu
  • Nominalna retencja cząstek na poziomie 22 µm
  • Szybki przepływ (prędkość filtracji Herzberga 34 s)
  • Maksymalne stężenie popiołu 0,006%
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)