Kluczowe dokumenty
WHA1540125
Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 540
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241571, filter paper, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1540-125
Whatman Article No. 28418220 (US reference)
Parametry
200 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
125 mm
grubość
160 μm
popiół
≤0.006%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Opis ogólny
Whatman Grade 540 firmy Cytiva to laboratoryjna celulozowa bibuła filtracyjna o wysokiej czystości, poddana obróbce kwasem. Wytrzymała mechanicznie bibuła Grade 540 doskonale nadaje się do analizy ilościowej lub grawimetrycznej silnie kwaśnych lub zasadowych próbek.
Firma Cytiva oferuje utwardzoną bezpopiołową bibułę filtracyjną do różnych rozmiarów osadów. Oprócz ogólnego gatunku filtracyjnego 540, asortyment obejmuje gatunek 542 do zatrzymywania drobnych osadów i gatunek 541 do szybkiej filtracji. Wszystkie trzy gatunki są przeznaczone do analizy grawimetrycznej.
Analiza grawimetryczna zawiesin kwasów i zasad
Utwardzona, bezpopiołowa laboratoryjna bibuła filtracyjna Cytiva klasy 540 jest często używana jako filtr grawimetryczny podczas analizy metali w roztworach kwaśnych lub zasadowych oraz do zbierania wodorotlenków. Powierzchnia poddana obróbce kwasem zapobiega rozdzieraniu się podczas filtracji i umożliwia użytkownikowi zeskrobywanie osadów z bibuły.
Cechy i korzyści
  • Poddany obróbce kwasem w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości na mokro
  • Wyjątkowo niska zawartość popiołu (maksymalnie 0,006% popiołu)
  • Nominalna retencja cząstek 8 µm
  • Średnie natężenie przepływu (prędkość filtracji Herzberga 200 s)
  • Wysoka odporność chemiczna na zawiesiny silnych kwasów i zasad
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)