Kluczowe dokumenty
WHA1442320
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 42
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752681
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1442-320
Whatman Article No. 28418049 (US reference)
Parametry
0.40 psi wet burst
1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
320 mm
grubość
200 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
2.5 μm (Particle retention)
gramatura
100 g/m2
Opis ogólny
Our high-purity Whatman ashless Grade 42 quantitative filter papers are suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures for quantitative analysis. Grade 42 filter papers have the finest retention of all Whatman ashless filter paper grades. Grade 42 is designed for gravimetric analysis and sample preparation for instrumental analysis.
Whatman Grade 42 quantitative papers from Cytiva business are designed for retention of extremely small particles. A common example is use of Grade 42 as a calcium carbonate filter for analysis in the cement industry.
Other typical precipitates for gravimetric analysis include barium sulfate and metastannic acid for use in glazes, coatings, and pigments. The high purity of Cytiva′s Grade 42 filters also makes them suitable for processes that require ashing.
Zastosowanie
Bezpopiołowe ilościowe bibuły filtracyjne Whatman to filtry o wysokiej czystości, które wspomagają dokładną analizę w zastosowaniach wrażliwych na bardzo niskie poziomy zanieczyszczeń tła oraz w analizie grawimetrycznej, w której zawartość popiołu może wpływać na pomiary masy spalonych próbek. Wysokiej czystości bezpopiołowe bibuły filtracyjne Whatman firmy Cytiva nadają się do
  • Analiza środowiskowa: analiza filtracji gleby, podczas oddzielania substancji stałych od ekstraktów wodnych
  • Zatrzymywanie małych cząstek
  • Zbierania pierwiastków śladowych i radionuklidów z atmosfery
Cechy i korzyści
  • Bez popiołu: maksymalnie 0,007% popiołu
  • Drobny (2,5 µm) nominalny współczynnik retencji cząstek, eliminuje duże cząstki, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócać działanie wrażliwych instrumentów.
  • Prędkość filtracji Herzberga 1870 s
  • Powszechnie stosowany jako filtr węglanu wapnia
  • Szczególnie nadaje się do analizy grawimetrycznej
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)