Kluczowe dokumenty
WHA1441047
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 41
circles, diam. 47 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z740446, filter papers, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1441-047
Whatman Article No. 28418011 (US reference)
Parametry
0.22 psi wet burst
54 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
47 mm
grubość
220 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
20-25 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuły do analizy zanieczyszczeń środowiska Whatman Grade 41 firmy Cytiva są jednymi z najszybszych bibuł filtracyjnych w asortymencie bezpopiołowych bibuł Whatman. Ten filtr grawimetryczny doskonale nadaje się do ilościowej analizy gleby i powietrza.
Szybki bezpopiołowy papier do analizy zanieczyszczeń
Filtry Whatman Grade 41 firmy Cytiva nadają się do ilościowej analizy zanieczyszczeń powietrza jako taśma papierowa do impregnacji podczas oznaczania związków gazowych przy dużych prędkościach przepływu.
Filtry klasy 41 są również powszechnie stosowane do przygotowywania stałych próbek środowiskowych (np. gleb, osadów) do analizy metali po trawieniu kwasem azotowym. Filtr klasy 41 jest dostępny w wygodnym, jednorazowym lejku filtracyjnym o średnicy 47 mm i pojemności 250 ml. Filtr o średnicy 47 mm można łatwo wyjąć w celu dalszej analizy lub hodowli.
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowo niska zawartość popiołu (maksymalnie 0,007% popiołu)
  • Nominalna retencja cząstek na poziomie 20 µm
  • Duża prędkość filtracji (Herzberg 54 s)
  • Powszechnie stosowany do rutynowej analizy zanieczyszczenia powietrza i gleby
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)