Kluczowe dokumenty
WHA10444835
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, AS610/3, stainless steel, capacity 500 mL, 47/50, support screen
Synonim(y):
Z751022
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
stainless steel
stainless steel housing
Właściwości
47/50, support screen
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10444835
Whatman Article No. 28415598 (US reference)
pojemność
500 mL
Cechy i korzyści
  • Kolektor ze stali nierdzewnej jest przystosowany do trzech lub sześciu jednostek filtrujących.
  • Urządzenie może być sterylizowane w autoklawie i na sucho w temperaturze do 180°C.
  • Nadaje się tylko do pracy w próżni.
  • Jeśli używane są rurki płuczące, nie należy przekraczać ciśnienia 1,3 bara (nadciśnienie 300 mbar).
  • Zastosowania obejmują: Kontrola jakości mikrobiologicznej, analizy pozostałości, filtracja seryjna przeprowadzana szybko i łatwo ze wspólnym wylotem drenażu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)