WHA10443100
Whatman® glass vacuum filtration device
GV100 series, GV100/1 vacuum filter holder, 500 mL, sieve, 100 mm
Synonim(y):
Z750972
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass funnel(s) (funnel)
glass housing
stainless steel clamp(s) (clamp)
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10443100
Whatman Article No. 28415583 (US reference)
pojemność filtra
500 mL
pojemność lejka
500 mL
przydatność
suitable for (filtration and biological analysis; the 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions)
Opis ogólny
Wykonane ze szkła borokrzemianowego i dostępne z różnymi rodzajami sit. Odpowiednie do filtracji rozpuszczalników wodnych i organicznych. Uszczelnienie lejka zapewnia, że próbka nie ominie membrany, a cząstki stałe zostaną zatrzymane na jej powierzchni.
Sito ze szkła spiekanego jest zalecane do filtracji i analiz biologicznych. Sito nośne ze stali nierdzewnej 304 nadaje się do stosowania z roztworami białkowymi.
Cechy i korzyści
- Odporny chemicznie na większość roztworów wodnych i organicznych.
- Odporny na kwasy i roztwory żrące.
- Można sterylizować w autoklawie i na sucho w temperaturze do 18NA°C.
- Może być używany w temperaturze do 200°C.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)