Kluczowe dokumenty
WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
light blue cellulose
Właściwości
Blotter
opakowanie
pack of 100 sheets
producent / nazwa handlowa
Whatman 10342579
dł. × szerokość
140 mm × 200 mm
gramatura
700
Cechy i korzyści
  • Grade 3621 blotter
  • light blue in color
  • for seed testing applications
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)