Kluczowe dokumenty
WHA10314871
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 1574 1/2
roll, W × L 70 mm × 100 m, pack of 4
Synonim(y):
Z749427
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
roll
Właściwości
Grade 1574 1/2
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Whatman 10314871
Whatman Article No. 28414367 (US reference)
Parametry
85 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
70 mm × 100 m
grubość
160 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
90 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas sortowniki jakościowe Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia główne korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 1574 ½: 7-12 μm (średnio szybka bibuła filtracyjna o bardzo niskim uwalnianiu włókien)
Średnio szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Odporna na: roztwory kwasu siarkowego i azotowego (do 40% w temperaturze 50°C), kwas solny (do 10% w temperaturze 100°C, 20% w temperaturze 60°C, 25% w temperaturze 20°C), zasady (do 10% w temperaturze 20°C).
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)