Kluczowe dokumenty
WHA10312644
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 602 h 1/2
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695866, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312644
Whatman Article No. 28414286 (US reference)
Parametry
750 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
160 μm
wielkość porów
<2 μm (Particle retention)
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas jakościowe krążki filtracyjne Whatman są oferowane w formie złożonej (wstępnie wypełnionej), co daje duże korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
  • Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 602 h ½ : <2 μm (powolna, gęsta, bibuła filtracyjna)
Gęsta bibuła filtracyjna do zbierania bardzo małych cząstek i usuwania drobnych osadów. Używana do przygotowywania próbek (np. w przemyśle napojów do oznaczania cukru resztkowego, widm kwasowych, analizy refraktometrycznej i HPLC).
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Produkty nie są przeznaczone do użytku diagnostycznego ani odsprzedaży.
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103126444061831605822