Kluczowe dokumenty
WHA10312544
Whatman® qualitative filter paper, Grade 602eh 1/2
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749257
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312544
Whatman Article No. 28414276 (US reference)
Parametry
3000 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
wielkość porów
2 μm
gramatura
85 g/m2
Opis ogólny
Jakościowe bibuły filtracyjne klasy 602EH½ do bardzo drobnych osadów.
Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów. Wstępnie złożone filtry jakościowe zapewniają lepsze natężenie przepływu i większą pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami złożonymi w kwadrant.
Cechy i korzyści
  • Utrzymuje natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Zwiększona całkowita pojemność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być używane dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)