Kluczowe dokumenty
WHA10301647
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749001
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
Grade 0790 1/2
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10301647
Whatman Article No. 28414148 (US reference)
Parametry
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
0.17 mm
popiół
≤0.01%
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman oferuje linię celulozowych bibuł filtracyjnych do określonych zastosowań. Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizygleby i bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Klasa 0790½: bibuła filtracyjna do analizy gleby
Bibuła płukana kwasem o zawartości popiołu około 0,01%, o niskiej zawartości magnezu, do oznaczania pierwiastków śladowych (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Cechy i korzyści
  • Filtr płukany kwasem do oznaczania pierwiastków śladowych (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103016474061831600247