Merck
W700211
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
≥99%, FG
Synonim(y):
Benzoic acid potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Beilstein:
3719165
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Numer E:
E212
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1