Kluczowe dokumenty
TRD3D0037
Sigma-Aldrich
G-PET PETG 3D Printing Filament
greener alternative
ruby variocolor, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Filament do druku 3D G-PET PETG:
  • Odporny jak ABS i mało odkształcający się jak PLA
  • Bezwonny skład i niski poziom odkształceń
  • Dobra wytrzymałość mechaniczna i twardość
  • Błyszczące wykończenie lub półprzezroczysty wygląd w naturalnym kolorze
  • Świetna odporność chemiczna, GPET dobrze nadaje się do butelek i pojemników
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii umożliwiającej stosowanie bardziej ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Filament do druku 3D G-PET PETG jest szeroko stosowany ze względu na wysoką wytrzymałość, względną elastyczność i odporność na temperaturę w porównaniu z innymi filamentami PLA. Filamenty PETG mogą być drukowane w niskiej temperaturze. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D G-PET PETG
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 240 +/-10 °C
  • Temperatura złoża: 100 +/-10 °C
  • Prędkość druku: 60-70 mm/s
  • Wentylator: 0-20
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)