Kluczowe dokumenty
THSD2145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Ru/C
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS D2145
dł. × śr.
116 mm × 9.2 mm
Opis ogólny
Wózki MiDiCart nadają się do użytku wyłącznie z reaktorami Thalesnano H-Cube MidiCart.
Informacje prawne
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)