Kluczowe dokumenty
THS06145
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pt/C
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 06145
dł. × śr.
30 mm × 4 mm
Informacje prawne
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)