TEM-LC400CU
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, size 50 nm , hole size, box of 5 ×
Synonim(y):
Folia koronkowa/węglowa, 400 mesh, miedziana, 5 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 5 ×
rozmiar
400 mesh
50 nm , hole size
Opis ogólny
Koronkowa powłoka węglowa wspomagana siatkami TEM. Ta powłoka węglowa składa się z otworów przypominających tkaną siatkę o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji przekrojów próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)