TEM-LC300CUUL
Ultrathin Lacey Carbon Supported Copper Grid
size 300 mesh, box of 25
Synonim(y):
KORONKOWA FOLIA WĘGLOWA CU 300# ULTRA CIENKA 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 25
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Siatka z ultracienkiego węgla koronkowego (4-6 nm): Siatka miedziana, 300 mesh. Ta powlekana węglem folia na łamanym wzorze składa się z przypominających tkane siatki otworów o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji sekcji próbki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)