Kluczowe dokumenty
TEM-LC300AUCC
Sigma-Aldrich
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 300 mesh, box of 5
Synonim(y):
KORONKOWA FOLIA WĘGLOWA - AU 300 MESH 50 U 5/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 5
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Koronkowa folia węglowa pokryta ciągłą warstwą ultracienkiej folii węglowej. Złota siatka, 300 mesh. Ciągła, ultracienka warstwa na folii koronkowej pozwala na uzyskanie najcieńszej folii nośnej, która nadal ma odpowiednią wytrzymałość, aby wytrzymać przygotowanie próbki. Folia (o grubości mniejszej niż 3 nm) leży na węglowej folii koronkowej wspartej siatką o oczkach 300. Rozmiar otworów w koronkowej folii różni się znacznie w zależności od partii, ale generalnie mieści się w zakresie od ¼ μm do 5 μm, co daje równoważne wsparcie dla siatki o oczkach co najmniej 6000. Materiał próbki leżący nad zakrytymi otworami może być obrazowany w TEM praktycznie bez zakłóceń ze strony podtrzymującej go folii węglowej. Produkt ten jest idealny do badania nanorurek, cząstek wirusów i innych małych cząstek stałych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-LC300AUCC4061842455607