TEM-LC300-AU-150
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 300 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar otworu
150 μm , Average
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Siatka wspomagana węglem Lacey: Złota siatka, 300 mesh. Średni rozmiar otworu to 150 mikronów. Ta powlekana węglem folia na łamanym wzorze składa się z przypominających tkane siatki otworów o różnych rozmiarach i kształtach. Ten typ wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji sekcji próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)