Key Documents
TEM-HC400-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 400 Mesh, 25/box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)