Kluczowe dokumenty
TEM-HC300CUCC
Sigma-Aldrich
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Synonim(y):
Dziurawa folia węglowa - Cu, 300 mesh, mniej niż 3 nm, CC
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25 ×
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Dziurawa folia węglowa z ciągłą warstwą ultracienkiej folii węglowej (o grubości < 3 nm) na siatce miedzianej o oczkach 300.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)