Kluczowe dokumenty
TEM-HC200-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 200 Mesh, 25/box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)