TEM-FF150CUUL
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Synonim(y):
FORMVAR SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 50
rozmiar
150 mesh
Opis ogólny
Ultracienka folia Formvar o grubości 5-6 nm podtrzymuje standardowe siatki z kwadratowymi oczkami z miedzi. Siatka miedziana, 150 mesh. Wszystkie nasze folie są układane na błyszczącej stronie siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)